(±)-α-Terpinéole ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: α-Terpineol, Terpineol, 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
T0984-25ML T0984-500ML T0984-100ML
TCIAT0984-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAT0984-25ML TCIAT0984-500ML TCIAT0984-100ML
(±)-α-Terpinéole ≥95.0% (par GC)
(±)-α-Terpineol
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: 218°C
Numéro MDL: MFCD00001557
Numéro CAS: 98-55-5
EINECS: 202-680-6
Merck Index: 14,09171
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8560713daa978c0621a991fcda96dc1e7803e8d7&vid=8560713daa978c0621a991fcda96dc1e7803e8d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité