DL-Acide tropique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-2-phenylpropanoic acid, Tropic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, (±)-Tropic acid, 2-Phenylhydracrylic acid
T0533-25G T0533-250G
TCIAT0533-25GEA 33 EUR InStock
TCIAT0533-25G TCIAT0533-250G
DL-Acide tropique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
DL-Acide tropique
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004255
Numéro CAS: 552-63-6
EINECS: 209-020-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e46135a66941952f1a5128f424ac54e4d0c80d97&vid=e46135a66941952f1a5128f424ac54e4d0c80d97&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 119.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité