Trifluoromethanesulfonate de potassium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT1549-25GEA 91.3 EUR InStock
TCIAT1549-25G
Trifluoromethanesulfonate de potassium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trifluoromethanesulfonate de potassium
Formule: CF₃KO₃S
MW: 188,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042370
Numéro CAS: 2926-27-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/55/61/28995561.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité