Trifluoromethanesulfonate de lithium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT1548-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAT1548-25G
Trifluoromethanesulfonate de lithium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trifluoromethanesulfonate de lithium
Formule: CF₃LiO₃S
MW: 156,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013227
Numéro CAS: 33454-82-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/55/60/28995560.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité