2,5-Dichlorobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 2,5-dichlorobenzoate
D2566-25G D2566-5G
TCIAD2566-25GEA 189 EUR InStock
TCIAD2566-25G TCIAD2566-5G
2,5-Dichlorobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
2,5-Dichlorobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₈Cl₂O₂
MW: 219,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013636
Numéro CAS: 35112-27-7
EINECS: 252-373-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2c2a8cdf59ee91aecd601c6f6ffb76122d71e45&vid=c2c2a8cdf59ee91aecd601c6f6ffb76122d71e45&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité