2,4-Difluorobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M1879-25G M1879-5G
TCIAM1879-25GEA 99 EUR InStock
TCIAM1879-25G TCIAM1879-5G
2,4-Difluorobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
2,4-Difluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆F₂O₂
Point d'ébullition: 194°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD03093799
Numéro CAS: 106614-28-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac4fe93e034d7ef084d28a0951aeebc572cc038f&vid=ac4fe93e034d7ef084d28a0951aeebc572cc038f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité