4-Ethynyltoluene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0655-25G E0655-5G
TCIAE0655-25GEA 171 EUR InStock
TCIAE0655-25G TCIAE0655-5G
4-Ethynyltoluene ≥97.0% (par GC)
4-Ethynyltoluene
Formule: C₉H₈
Point d'ébullition: 168°C
Point d'éclair: 48°C
Numéro MDL: MFCD00008571
Numéro CAS: 766-97-2
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf1485a049b4d392b2b4b369bec7949672b97444&vid=bf1485a049b4d392b2b4b369bec7949672b97444&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité