3-Chloropropionate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1274-25G C1274-100G
TCIAC1274-25GEA 112 EUR InStock
TCIAC1274-25G TCIAC1274-100G
3-Chloropropionate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
3-Chloropropionate d'éthyle
Formule: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Point d'ébullition: 162°C
Point d'éclair: 54°C
Numéro MDL: MFCD00000989
Numéro CAS: 623-71-2
EINECS: 210-809-2
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=519c6a70d21de5d9e2a95c245d6db7ee2793a9e4&vid=519c6a70d21de5d9e2a95c245d6db7ee2793a9e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité