Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Adipamide ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAA0160-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAA0160-25G
Adipamide ≥98.0% (sur base azote total)
Adipamide


Formule: C₆H₁₂N₂O₂
MW: 144,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008045
Numéro CAS: 628-94-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/02/28927602.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 222.0 to 232.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité