2-Nitrotéréphtalate de diméthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dimethyl 2-nitroterephthalate
N0501-25G N0501-250G
TCIAN0501-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0501-25G TCIAN0501-250G
2-Nitrotéréphtalate de diméthyle ≥97.0% (par GC)
2-Nitrotéréphtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₉NO₆
MW: 239,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008422
Numéro CAS: 5292-45-5
EINECS: 226-134-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ded79d7a083a728097b96daf1cadb36356bc776&vid=2ded79d7a083a728097b96daf1cadb36356bc776&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 74.0 to 77.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité