L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Méthylènebis[diphénylphosphine] ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: [(1,1-Diphenylphosphino)methyl](diphenyl)phosphine, DPPM
B1982-25G B1982-5G
TCIAB1982-25GEA 205 EUR InStock
TCIAB1982-25G TCIAB1982-5G
Méthylènebis[diphénylphosphine] ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Méthylènebis[diphénylphosphine]
Formule: C₂₅H₂₂P₂
MW: 384.4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003537
Numéro CAS: 2071-20-7
EINECS: 218-194-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f2ef258089403d3cf4a33b694d7d75808b93ab3&vid=6f2ef258089403d3cf4a33b694d7d75808b93ab3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric back titration) min. 97.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité