4-Chloropyridine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C0281-25G C0281-250G
TCIAC0281-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAC0281-25G TCIAC0281-250G
4-Chloropyridine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Chloropyridine hydrochloride
Formule: C₅H₅Cl₂N
Numéro MDL: MFCD00012829
Numéro CAS: 7379-35-3
EINECS: 230-946-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c315c6ffcea118609f377b883e0039af118863b&vid=8c315c6ffcea118609f377b883e0039af118863b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité