Chloro(di-tert-butyl)phosphine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Di-tert-butylchlorophosphine, Di-t-butylchlorophosphine
D3632-25G D3632-5G
TCIAD3632-25GEA 215 EUR InStock
TCIAD3632-25G TCIAD3632-5G
Chloro(di-tert-butyl)phosphine ≥95.0% (par GC)
Chloro(di-tert-butyl)phosphine
Formule: C₈H₁₈ClP
MW: 180,66 g/mol
Point d'ébullition: 72°C
Point de fusion: 3°C
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00008815
Numéro CAS: 13716-10-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86697997b0448d9670fd1c5a26f0a5945a06f172&vid=86697997b0448d9670fd1c5a26f0a5945a06f172&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 94.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité