Acide 3-méthylcrotonique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M0543-25G M0543-500G M0543-100G
TCIAM0543-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0543-25G TCIAM0543-500G TCIAM0543-100G
Acide 3-méthylcrotonique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-méthylcrotonique
Formule: C₅H₈O₂
Point d'ébullition: 98°C
Numéro MDL: MFCD00004366
Numéro CAS: 541-47-9
EINECS: 208-782-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c748db36e1f74ef5742f60f68be5feba2ebf58e5&vid=c748db36e1f74ef5742f60f68be5feba2ebf58e5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité