Anhydride 4-nitrophtalique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Nitroisobenzofuran-1,3-dione
N0246-100G N0246-25G
TCIAN0246-100GEA 392 EUR InStock
TCIAN0246-100G TCIAN0246-25G
Anhydride 4-nitrophtalique ≥98.0% (par GC)
Anhydride 4-nitrophtalique
Formule: C₈H₃NO₅
MW: 193,12 g/mol
Point d'ébullition: 197°C
Numéro MDL: MFCD00005922
Numéro CAS: 5466-84-2
EINECS: 226-776-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=791e227908dd595b2d1e531953a91432547f1f8f&vid=791e227908dd595b2d1e531953a91432547f1f8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %
Melting point 117.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Acetic acid very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité