trans-2,5-Diméthylpipérazine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D0763-25G D0763-5G
TCIAD0763-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAD0763-25G TCIAD0763-5G
trans-2,5-Diméthylpipérazine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
trans-2,5-Diméthylpipérazine
Formule: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070516
Numéro CAS: 2815-34-1
ONU: 2926
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5d08b6d21fe152ee73a95ba6e38b0f9aac947c1&vid=d5d08b6d21fe152ee73a95ba6e38b0f9aac947c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité