1-Boc-4-hydroxypiperidine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB2671-5GEA 34.1 EUR InStock
TCIAB2671-5G TCIAB2671-25G
1-Boc-4-hydroxypiperidine ≥97.0% (par GC)
1-Boc-4-hydroxypiperidine
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD01075174
Numéro CAS: 109384-19-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/21/28934221.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 59.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité