1-Acétylpipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1399-25G A1399-5G
TCIAA1399-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAA1399-25G TCIAA1399-5G
1-Acétylpipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Acétylpipérazine
Formule: C₆H₁₂N₂O
Numéro MDL: MFCD00058676
Numéro CAS: 13889-98-0
EINECS: 237-659-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0bf8118b283906683c319c9803188f24ea89a74&vid=d0bf8118b283906683c319c9803188f24ea89a74&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité