1-(2-Aminoéthyl)pipérazine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A0304-25ML A0304-500ML
TCIAA0304-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0304-25ML TCIAA0304-500ML
1-(2-Aminoéthyl)pipérazine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
1-(2-Aminoéthyl)pipérazine
Formule: C₆H₁₅N₃
MW: 129,21 g/mol
Point d'ébullition: 222°C
Point de fusion: -19°C
Point d'éclair: 93°C
Numéro MDL: MFCD00005971
Numéro CAS: 140-31-8
EINECS: 205-411-0
ONU: 2815
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c589e487c6e92d3816b0d8327700217c4300aa15&vid=c589e487c6e92d3816b0d8327700217c4300aa15&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité