Dibutylétain dilaurate ≥95.0% (P)
Fournisseur: TCI
Danger
D0303-25G D0303-500G D0303-100G
TCIAD0303-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD0303-25G TCIAD0303-500G TCIAD0303-100G
Dibutylétain dilaurate ≥95.0% (P)
Dibutylétain dilaurate
Formule: C₃₂H₆₄O₄Sn
Point d'éclair: 236°C
Numéro MDL: MFCD00008963
Numéro CAS: 77-58-7
EINECS: 201-039-8
ONU: 2788
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03038
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56f4e823eec1c0156c0ab0b0a63b3841c8598adf&vid=56f4e823eec1c0156c0ab0b0a63b3841c8598adf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Gravimetric Method) min. 95.0 %
Ignition residue (as SnO2) 23.4 to 24.6 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité