Di(acétate) de dibutylétain ≥95.0% (P)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Di-n-butyltin diacetate
D0302-25G D0302-500G D0302-100G
TCIAD0302-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0302-25G TCIAD0302-500G TCIAD0302-100G
Di(acétate) de dibutylétain ≥95.0% (P)
Di(acétate) de dibutylétain
Formule: C₁₂H₂₄O₄Sn
MW: 351,03 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Point d'éclair: 143°C
Numéro MDL: MFCD00008697
Numéro CAS: 1067-33-0
EINECS: 213-928-8
ONU: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb43de90175d6b08ba523420db9cf03bee35f1a8&vid=bb43de90175d6b08ba523420db9cf03bee35f1a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Gravimetric Method) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité