Chlorure de 2-furoyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAF0233-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAF0233-25G TCIAF0233-500G
Chlorure de 2-furoyle ≥98.0% (par GC)
Chlorure de 2-furoyle
Formule: C₅H₃ClO₂
MW: 130,53 g/mol
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00003228
Numéro CAS: 527-69-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/36/28968836.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité