3-Furoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl furan-3-carboxylate, Ethyl 3-Furoate, Ethyl 3-Furancarboxylate, 3-Furancarboxylic acid ethyl ester, 3-Furoic acid ethyl ester
F0463-25G F0463-5G
TCIAF0463-25GEA 190 EUR InStock
TCIAF0463-25G TCIAF0463-5G
3-Furoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
3-Furoate d'éthyle
Formule: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Point d'éclair: 59°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005348
Numéro CAS: 614-98-2
EINECS: 210-403-5
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28ea0beb05ab9012fd699101c694a9d1dac42eee&vid=28ea0beb05ab9012fd699101c694a9d1dac42eee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité