Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T1568-10G T1568-25G
TCIAT1568-10GEA 75.9 EUR InStock
TCIAT1568-10G TCIAT1568-25G
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₇H₃₆F₃NO₃S
MW: 391,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042585
Numéro CAS: 35895-70-6
EINECS: 252-783-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6985fc127e6f553cd4171229f1e3b4acd5ca4909&vid=6985fc127e6f553cd4171229f1e3b4acd5ca4909&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 115.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité