α-Acétyl-γ-butyrolactone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: alpha-Acetyl-gamma-hydroxybutyric acid Lactone, α-Acetyl-γ-hydroxybutyric acid Lactone, 3-Acetyldihydrofuran-2(3H)-one, 2-Acetyl-γ-butyrolactone, 2-Acetylbutyrolactone, alpha-Acetyl-gamma-butyrolactone, α-Acetylbutyrolactone, 3-Acetyl-4,5-dihydro-2(3H)-furanone
A0681-25G A0681-500G
TCIAA0681-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0681-25G TCIAA0681-500G
α-Acétyl-γ-butyrolactone ≥99.0% (par GC)
α-Acetyl-γ-butyrolactone
Formule: C₆H₈O₃
MW: 128,13 g/mol
Point d'éclair: 135°C
Numéro MDL: MFCD00005394
Numéro CAS: 517-23-7
EINECS: 208-235-2
Merck Index: 14,00083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebb790caba09966fa0188202a243d5a4fdff72c3&vid=ebb790caba09966fa0188202a243d5a4fdff72c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité