1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B2027-1G B2027-25G B2027-5G
TCIAB2027-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAB2027-1G TCIAB2027-25G TCIAB2027-5G
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
Formule: C₃₄H₂₈FeP₂
Numéro MDL: MFCD00001422
Numéro CAS: 12150-46-8
EINECS: 430-420-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df00bd87c49694ee69bd89cc427c7ba90bf6f850&vid=df00bd87c49694ee69bd89cc427c7ba90bf6f850&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité