1-Butylpyridinium tétrafluoroborate ≥94.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB3232-5GEA 58.3 EUR InStock
TCIAB3232-5G TCIAB3232-25G
1-Butylpyridinium tétrafluoroborate ≥94.0% (sur base azote total)
1-Butylpyridinium tétrafluoroborate
Formule: C₉H₁₄BF₄N
MW: 223,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD03427602
Numéro CAS: 203389-28-0
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/52/28934652.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité