2-Acétyl-7-méthoxybenzofuranne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA1317-10GEA 137 EUR InStock
TCIAA1317-10G
2-Acétyl-7-méthoxybenzofuranne ≥98.0% (par GC)
2-Acétyl-7-méthoxybenzofuranne
Formule: C₁₁H₁₀O₃
MW: 190,2 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD00016911
Numéro CAS: 43071-52-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/20/28929220.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité