Pyridinium tribromide ≥85.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Pyridinium bromide perbromide, Monopyridin-1-ium tribromide, Pyridine hydrobromide perbromide
P0825-25G P0825-500G P0825-100G
TCIAP0825-25GEA 22 EUR InStock
TCIAP0825-25G TCIAP0825-500G TCIAP0825-100G
Pyridinium tribromide ≥85.0% (par analyse titrimétrique)
Pyridinium tribromide
Formule: C₅H₆Br₃N
MW: 319,82 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013223
Numéro CAS: 39416-48-3
EINECS: 254-446-8
ONU: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 14,07973
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34599efa161a53786b27ab6e6d85ee6a381f857b&vid=34599efa161a53786b27ab6e6d85ee6a381f857b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 85.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité