Pyridinium-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
P0942-25G P0942-500G P0942-100G
TCIAP0942-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAP0942-25G TCIAP0942-500G TCIAP0942-100G
Pyridinium-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Pyridinium-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₂H₁₃NO₃S
MW: 251,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013108
Numéro CAS: 24057-28-1
EINECS: 246-002-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6641d8938b173133dbd0c51aab0a2a56b1e575f&vid=d6641d8938b173133dbd0c51aab0a2a56b1e575f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité