1-Butyl-4-méthylpyridinium hexafluorophosphate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB2701-25GEA 213 EUR InStock
TCIAB2701-25G TCIAB2701-5G
1-Butyl-4-méthylpyridinium hexafluorophosphate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1-Butyl-4-méthylpyridinium hexafluorophosphate
Formule: C₁₀H₁₆F₆NP
MW: 295,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095438
Numéro CAS: 401788-99-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/44/28934244.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité