Trifluoromethanesulfonate d'ytterbium (III) hydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T1610-25G T1610-5G
TCIAT1610-25GEA 255 EUR InStock
TCIAT1610-25G TCIAT1610-5G
Trifluoromethanesulfonate d'ytterbium (III) hydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trifluoromethanesulfonate d'ytterbium (III) hydraté
Formule: C₃F₉O₉S₃Yb·xH₂O
MW: 620,25 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD03703499
Numéro CAS: 54761-04-5
ONU: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 14,10106
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1db37de71e276d8a4c27ebf962d9e21a40019b27&vid=1db37de71e276d8a4c27ebf962d9e21a40019b27&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité