4-(Boc-amino)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Boc-Amino)pyridine
B3331-25G B3331-5G
TCIAB3331-25GEA 299 EUR InStock
TCIAB3331-25G TCIAB3331-5G
4-(Boc-amino)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Boc-amino)pyridine
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179232
Numéro CAS: 98400-69-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6ece3176304370ee3360e61e92f5865f2c7fa18&vid=b6ece3176304370ee3360e61e92f5865f2c7fa18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité