Adipate de bis(2-méthoxyéthyle) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Adipic acid bis(2-methoxyethyl) ester
A0165-25ML A0165-500ML
TCIAA0165-25MLEA 63.8 EUR InStock
TCIAA0165-25ML TCIAA0165-500ML
Adipate de bis(2-méthoxyéthyle) ≥98.0% (par GC)
Adipate de bis(2-méthoxyéthyle)
Formule: C₁₂H₂₂O₆
MW: 262,3 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Numéro MDL: MFCD00041905
Numéro CAS: 106-00-3
EINECS: 203-352-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e8f38fdca1b9635ca7f32cf6ee19ce1f54cacf7&vid=4e8f38fdca1b9635ca7f32cf6ee19ce1f54cacf7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité