D-α-Aminoadipic acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A2153-1G A2153-5G
TCIAA2153-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAA2153-1G TCIAA2153-5G
D-α-Aminoadipic acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
D-α-Aminoadipic acid
Formule: C₆H₁₁NO₄
Numéro MDL: MFCD00063118
Numéro CAS: 7620-28-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9a3ce5024f648610bc5d62e04c0521055369d08&vid=f9a3ce5024f648610bc5d62e04c0521055369d08&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -27.0 deg (C=1, 6mol/L HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité