L-α-Aminoadipic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: L-2-Aminoadipic acid, (S)-2-Aminoadipic Acid
A1457-1G A1457-5G
TCIAA1457-1GEA 126 EUR InStock
TCIAA1457-1G TCIAA1457-5G
L-α-Aminoadipic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
L-α-Aminoadipic acid
Formule: C₆H₁₁NO₄
MW: 161,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002636
Numéro CAS: 1118-90-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eea60ee19e49ca3f0597dbbac7de9f0e35c68acf&vid=eea60ee19e49ca3f0597dbbac7de9f0e35c68acf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +23.0 to +26.0 deg (C=5, 6mol/L HCl)
Solubility in HCl (1+1) very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité