Trifluoromethanesulfonate de magnésium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Magnesium trifluoromethanesulphonate, Magnesium triflate
T1304-25G T1304-5G
TCIAT1304-25GEA 119 EUR InStock
TCIAT1304-25G TCIAT1304-5G
Trifluoromethanesulfonate de magnésium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trifluoromethanesulfonate de magnésium
Formule: C₂F₆MgO₆S₂
MW: 322,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042601
Numéro CAS: 60871-83-2
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b6d7573a19ef90a1ea2d75bb45c0a916de20451&vid=4b6d7573a19ef90a1ea2d75bb45c0a916de20451&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité