Trifluoromethanesulfonate d'étain (II) ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tin trifluoromethanesulphonate, Tin triflate, Tin(II) trifluoromethanesulphonate
T1194-1G T1194-25G T1194-5G
TCIAT1194-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAT1194-1G TCIAT1194-25G TCIAT1194-5G
Trifluoromethanesulfonate d'étain (II) ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Trifluoromethanesulfonate d'étain (II)
Formule: C₂F₆O₆S₂Sn
MW: 416,85 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191251
Numéro CAS: 62086-04-8
ONU: 3146
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=612c224942d6c4076b341dc417b10216899c437b&vid=612c224942d6c4076b341dc417b10216899c437b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité