Trifluoromethanesulfonate de lanthane (III) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate, Lanthanum trifluoromethanesulphonate, Lanthanum triflate
T1293-25G T1293-5G
TCIAT1293-25GEA 120 EUR InStock
TCIAT1293-25G TCIAT1293-5G
Trifluoromethanesulfonate de lanthane (III) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trifluoromethanesulfonate de lanthane (III)
Formule: C₃F₉LaO₉S₃
MW: 586,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077560
Numéro CAS: 52093-26-2
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9e2802cc366a77c9942896afd4f25a2ea39b6e8&vid=b9e2802cc366a77c9942896afd4f25a2ea39b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité