Trifluoromethanesulfonate de zinc ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT1294-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAT1294-25G TCIAT1294-5G
Trifluoromethanesulfonate de zinc ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trifluoromethanesulfonate de zinc
Formule: C₂F₆O₆S₂Zn
MW: 363,53 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013229
Numéro CAS: 54010-75-2
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/31/28995331.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité