Trifluoromethanesulfonate de scandium (III) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Scandium(III) trifluoromethanesulphonate, Scandium triflate
T1663-1G T1663-5G
TCIAT1663-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAT1663-1G TCIAT1663-5G
Trifluoromethanesulfonate de scandium (III) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trifluoromethanesulfonate de scandium (III)
Formule: C₃F₉O₉S₃Sc
MW: 492,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192433
Numéro CAS: 144026-79-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c321a0d538d42c5ec08e6f73ad98aeeae0d81647&vid=c321a0d538d42c5ec08e6f73ad98aeeae0d81647&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité