2-Bromo-5-chlorobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-bromo-5-chlorobenzoate
M2033-25G M2033-5G
TCIAM2033-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAM2033-25G TCIAM2033-5G
2-Bromo-5-chlorobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-5-chlorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆BrClO₂
MW: 249,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00144763
Numéro CAS: 27007-53-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8cdf090ceeaf5af31cc20578f190d2045033ba15&vid=8cdf090ceeaf5af31cc20578f190d2045033ba15&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité