3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate
D0374-25G D0374-5G
TCIAD0374-25GEA 193 EUR InStock
TCIAD0374-25G TCIAD0374-5G
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₈Cl₂O₃
MW: 235,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016420
Numéro CAS: 17302-82-8
EINECS: 241-331-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a28f9a0fcc0433c17585fece503d8043d475f9da&vid=a28f9a0fcc0433c17585fece503d8043d475f9da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 115.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité