2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2380-100G C2380-25G
TCIAC2380-100GEA 148 EUR InStock
TCIAC2380-100G TCIAC2380-25G
2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate ≥98.0% (par GC)
2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate
Formule: C₉H₁₁ClO₃S
Point d'ébullition: 156°C
Numéro MDL: MFCD00000970
Numéro CAS: 80-41-1
EINECS: 201-277-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c49127d23420b71a5f2f4654951b607b6e4d0b41&vid=c49127d23420b71a5f2f4654951b607b6e4d0b41&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité