3-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM1718-5GEA 18.7 EUR InStock
TCIAM1718-5G TCIAM1718-25G
3-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
3-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Point d'ébullition: 198°C
Point d'éclair: 40°C
Numéro MDL: MFCD00043543
Numéro CAS: 2557-13-3
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/41/28976041.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité