Tropinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
T0626-25G T0626-5G
TCIAT0626-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAT0626-25G TCIAT0626-5G
Tropinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Tropinone
Formule: C₈H₁₃NO
Point d'ébullition: 218°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005549
Numéro CAS: 532-24-1
EINECS: 208-530-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a326c14796d4cfe8f69f23119b80f114b9b969c3&vid=a326c14796d4cfe8f69f23119b80f114b9b969c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité