Tropine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T0534-25G T0534-5G
TCIAT0534-25GEA 109 EUR InStock
TCIAT0534-25G TCIAT0534-5G
Tropine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Tropine
Formule: C₈H₁₅NO
Numéro MDL: MFCD00180667
Numéro CAS: 120-29-6
EINECS: 204-384-2
Merck Index: 14,09781
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97231deaf896d063f0a5e504ed609120fe8287ee&vid=97231deaf896d063f0a5e504ed609120fe8287ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité