Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Iodosaccharine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAI0784-5GEA 344 EUR InStock
TCIAI0784-5G
N-Iodosaccharine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Iodosaccharine


Formule: C₇H₄INO₃S
MW: 309,08 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09037939
Numéro CAS: 86340-94-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/26/66/28972666.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité