Anhydride 3-méthylphtalique ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methylisobenzofuran-1,3-dione
M1464-1G M1464-5G
TCIAM1464-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAM1464-1G TCIAM1464-5G
Anhydride 3-méthylphtalique ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Anhydride 3-méthylphtalique
Formule: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047316
Numéro CAS: 4792-30-7
EINECS: 225-344-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b81fa1c5f9c4a6896add8ed06694f03c618007e9&vid=b81fa1c5f9c4a6896add8ed06694f03c618007e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 96.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité