Anhydride 4-méthylphtalique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M0559-25G M0559-500G
TCIAM0559-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAM0559-25G TCIAM0559-500G
Anhydride 4-méthylphtalique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Anhydride 4-méthylphtalique
Formule: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Point d'ébullition: 299°C
Numéro MDL: MFCD00041856
Numéro CAS: 19438-61-0
EINECS: 243-073-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a289f1fbe6c101cf3878c5fdb256a8c0c59b7347&vid=a289f1fbe6c101cf3878c5fdb256a8c0c59b7347&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 94.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité